Tisk…
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3919-1G OR3919-5G
APOSOR3919-1GEA 2900 CZK
APOSOR3919-1G APOSOR3919-5G
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₇S
MW: 296,642 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00178761
CAS číslo: 175203-74-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,I