Tisk…
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3900-1G OR3900-250MG
APOSOR3900-1GEA 1490 CZK
APOSOR3900-1G APOSOR3900-250MG
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173923
CAS číslo: 90729-01-4
UN: 1760
ADR: 8,III