1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Carboxy-1-methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR3885-1G
OR3885-250MG
APOSOR3885-1GEA
7210
CZK
APOSOR3885-1G
APOSOR3885-250MG
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂S Bod tání: 156…158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271952 CAS číslo: 869901-15-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |