Tisk…
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Carboxy-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR3884-1G OR3884-5G
APOSOR3884-1GEA 1780 CZK
APOSOR3884-1G APOSOR3884-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,209 g/mol
Bod tání: 185,5…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271939
CAS číslo: 10250-64-3