Tisk…
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methanol
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 2900 CZK
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Bod varu: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060470
CAS číslo: 1578-96-7