Tisk…
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 12200 CZK
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₇NO₂
Bod varu: 38…40 °C (0,2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03923827
CAS číslo: 92901-88-7