Tisk…
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR38-1G OR38-250MG
APOSOR38-1GEA 3940 CZK
APOSOR38-1G APOSOR38-250MG
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569519
CAS číslo: 154257-68-8