Tisk…
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR370116-1G OR370116-250MG OR370116-100MG
APOSOR370116-1GEA 6390 CZK
APOSOR370116-1G APOSOR370116-250MG APOSOR370116-100MG
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride)
Vzorec: C₅H₆N₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19227479
CAS číslo: 1314910-43-4