Tisk…
1,3-Benzoxazol-6-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Benzo[d]oxazol-6-ol
OR370098-100MG OR370098-1G OR370098-250MG
APOSOR370098-100MGEA 2940 CZK
APOSOR370098-100MG APOSOR370098-1G APOSOR370098-250MG
1,3-Benzoxazol-6-ol
1,3-Benzoxazol-6-ol
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18450414
CAS číslo: 106050-81-1