Tisk…
Benzo[d]oxazol-5-ol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370097-100MG OR370097-1G OR370097-250MG
APOSOR370097-100MGEA 3150 CZK
APOSOR370097-100MG APOSOR370097-1G APOSOR370097-250MG
Benzo[d]oxazol-5-ol ≥98%
Benzo[d]oxazol-5-ol
Vzorec: C₇H₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110248
CAS číslo: 180716-28-3