Tisk…
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370092-1G OR370092-5G
APOSOR370092-1GEA 11150 CZK
APOSOR370092-1G APOSOR370092-5G
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate ≥98%
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate
Vzorec: C₆H₉IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30537663
CAS číslo: 1333154-26-9