N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-((1H-Imidazol-2-yl)methyl)-4-chloroaniline
OR370089-1G
OR370089-5G
APOSOR370089-1GEA
5030
CZK
APOSOR370089-1G
APOSOR370089-5G
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClN₃ MW: 207,659 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08668354 CAS číslo: 166096-16-8 |