3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370085-1G
OR370085-5G
APOSOR370085-1GEA
8600
CZK
APOSOR370085-1G
APOSOR370085-5G
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
3-Bromopyridine-4-thiol
Vzorec:
C₅H₄BrNS MW: 190,061 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28337455 CAS číslo: 82264-72-0 |