Tisk…
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370081-1G OR370081-5G
APOSOR370081-1GEA 17860 CZK
APOSOR370081-1G APOSOR370081-5G
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀INO
MW: 275,086 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13180441
CAS číslo: 1206679-91-5