Tisk…
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370080-1G OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA 16770 CZK
APOSOR370080-1G APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12779349
CAS číslo: 279261-84-6