Tisk…
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370078-100MG OR370078-250MG
APOSOR370078-100MGEA 10980 CZK
APOSOR370078-100MG APOSOR370078-250MG
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20661011
CAS číslo: 1181770-76-2