Tisk…
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370074-1G
APOSOR370074-1GEA 2940 CZK
APOSOR370074-1G
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol
Vzorec: C₇H₇Cl₂NO
MW: 192,043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23163275
CAS číslo: 1254473-66-9