Tisk…
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370067-100MG OR370067-250MG
APOSOR370067-100MGEA 14190 CZK
APOSOR370067-100MG APOSOR370067-250MG
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30377216
CAS číslo: 1256584-72-1