Tisk…
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370065-100MG OR370065-250MG
APOSOR370065-100MGEA 4040 CZK
APOSOR370065-100MG APOSOR370065-250MG
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole
Vzorec: C₅H₃BrN₂S
MW: 203,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036022
CAS číslo: 944581-09-3