(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370064-100MG
OR370064-250MG
APOSOR370064-100MGEA
2690
CZK
APOSOR370064-100MG
APOSOR370064-250MG
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol
Vzorec:
C₁₄H₂₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18642889 CAS číslo: 98462-58-9 |