Tisk…
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370061-100MG OR370061-250MG
APOSOR370061-100MGEA 4200 CZK
APOSOR370061-100MG APOSOR370061-250MG
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038576
CAS číslo: 82302-27-0