Tisk…
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370059-100MG OR370059-1G
APOSOR370059-100MGEA 10320 CZK
APOSOR370059-100MG APOSOR370059-1G
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18642813
CAS číslo: 354512-41-7