Tisk…
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370051-1G OR370051-5G
APOSOR370051-1GEA 12730 CZK
APOSOR370051-1G APOSOR370051-5G
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18642730
CAS číslo: 53535-88-9