Tisk…
3-Cyano-3-methylcyclohexanone ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370042-100MG OR370042-250MG
APOSOR370042-100MGEA 11810 CZK
APOSOR370042-100MG APOSOR370042-250MG
3-Cyano-3-methylcyclohexanone ≥98%
3-Cyano-3-methylcyclohexanone
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24688472
CAS číslo: 33235-14-2