Tisk…
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 7870 CZK
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527014
CAS číslo: 205058-78-2