Tisk…
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370038-1G OR370038-250MG OR370038-500MG
APOSOR370038-1GEA 25130 CZK
APOSOR370038-1G APOSOR370038-250MG APOSOR370038-500MG
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18450566
CAS číslo: 36651-81-7