Tisk…
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370036-100MG OR370036-250MG OR370036-500MG
APOSOR370036-100MGEA 14490 CZK
APOSOR370036-100MG APOSOR370036-250MG APOSOR370036-500MG
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole
Vzorec: C₈H₁₂BrNO
MW: 218.091 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20231570
CAS číslo: 1334492-54-4