Tisk…
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370033-100MG OR370033-1G
APOSOR370033-100MGEA 10060 CZK
APOSOR370033-100MG APOSOR370033-1G
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042353
CAS číslo: 145105-04-0