Tisk…
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370029-5G OR370029-100MG OR370029-250MG OR370029-1G
APOSOR370029-5GEA 54550 CZK
APOSOR370029-5G APOSOR370029-100MG APOSOR370029-250MG APOSOR370029-1G
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237.096 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13811097
CAS číslo: 86119-59-7