1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370026-100MG
OR370026-1G
APOSOR370026-100MGEA
11010
CZK
APOSOR370026-100MG
APOSOR370026-1G
1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine ≥98%
1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Vzorec:
C₁₄H₁₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15529357 CAS číslo: 152955-55-0 |