Tisk…
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370024-100MG OR370024-500MG
APOSOR370024-100MGEA 17030 CZK
APOSOR370024-100MG APOSOR370024-500MG
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212.247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545876
CAS číslo: 1093980-57-4