Tisk…
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370022-1G OR370022-250MG
APOSOR370022-1GEA 39020 CZK
APOSOR370022-1G APOSOR370022-250MG
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₃H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13181453
CAS číslo: 33295-47-5