Tisk…
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370019-100MG OR370019-250MG
APOSOR370019-100MGEA 10880 CZK
APOSOR370019-100MG APOSOR370019-250MG
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,592 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042341
CAS číslo: 82668-20-0