3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370018-100MG
OR370018-250MG
APOSOR370018-100MGEA
11970
CZK
APOSOR370018-100MG
APOSOR370018-250MG
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042334 CAS číslo: 56062-59-0 |