Tisk…
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370011-25G OR370011-5G
APOSOR370011-25GEA 18250 CZK
APOSOR370011-25G APOSOR370011-5G
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09965551
CAS číslo: 632325-50-9