Tisk…
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR370009-1G OR370009-5G
APOSOR370009-1GEA 2940 CZK
APOSOR370009-1G APOSOR370009-5G
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28130270
CAS číslo: 1441769-24-9