Tisk…
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370006-100MG OR370006-1G OR370006-250MG
APOSOR370006-100MGEA 6220 CZK
APOSOR370006-100MG APOSOR370006-1G APOSOR370006-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25969866
CAS číslo: 32920-08-4