Tisk…
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370004-100MG OR370004-1G OR370004-250MG
APOSOR370004-100MGEA 2240 CZK
APOSOR370004-100MG APOSOR370004-1G APOSOR370004-250MG
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
4-Acridinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21340176
CAS číslo: 31327-97-6