Tisk…
6-Chloro-4-methoxy indole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3685T-100MG OR3685T-250MG OR3685T-1G
APOSOR3685T-100MGEA 5790 CZK
APOSOR3685T-100MG APOSOR3685T-250MG APOSOR3685T-1G
6-Chloro-4-methoxy indole
6-Chloro-4-methoxy indole
A promutagen derived from fava beans.
Vzorec: C₉H₈ClNO
Bod tání: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238560
CAS číslo: 117970-23-7