Tisk…
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxyquinolin-4-amine, 4-Amino-6-methoxy-1-azanaphthalene
OR3656-1G OR3656-100MG
APOSOR3656-1GEA 7410 CZK
APOSOR3656-1G APOSOR3656-100MG
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
4-Amino-6-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00473716
CAS číslo: 6279-51-2