Tisk…
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3655-1G OR3655-500MG
APOSOR3655-1GEA 9030 CZK
APOSOR3655-1G APOSOR3655-500MG
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669717
CAS číslo: 288151-51-9