2-Amino-3-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Aminoquinolin-3-yl)benzene, 3-Phenylquinolin-2-amine
OR3652-1G
OR3652-500MG
APOSOR3652-1GEA
10580
CZK
APOSOR3652-1G
APOSOR3652-500MG
2-Amino-3-phenylquinoline
2-Amino-3-phenylquinoline
Vzorec:
C₁₅H₁₂N₂ MW: 220.269 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272522 CAS číslo: 36926-84-8 |