Tisk…
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-6-methylquinolin-4-ol, 8-Chloro-4-hydroxy-6-methyl-1-azanaphthalene
OR3639-1G OR3639-250MG
APOSOR3639-1GEA 8070 CZK
APOSOR3639-1G APOSOR3639-250MG
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272441
CAS číslo: 203626-40-8