Tisk…
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3636-1G OR3636-500MG
APOSOR3636-1GEA 10350 CZK
APOSOR3636-1G APOSOR3636-500MG
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02740422
CAS číslo: 101617-91-8