Tisk…
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3623-1G OR3623-250MG OR3623-5G
APOSOR3623-1GEA 14780 CZK
APOSOR3623-1G APOSOR3623-250MG APOSOR3623-5G
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115365
CAS číslo: 860789-92-0