Tisk…
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361747-1G OR361747-250MG
APOSOR361747-1GEA 19680 CZK
APOSOR361747-1G APOSOR361747-250MG
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide
Vzorec: C₁₂H₁₃Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828193
CAS číslo: 1041439-18-2