Tisk…
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361745-100MG OR361745-250MG
APOSOR361745-100MGEA 30720 CZK
APOSOR361745-100MG APOSOR361745-250MG
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374328
CAS číslo: 1241681-66-2