Tisk…
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361743-100MG OR361743-1G
APOSOR361743-100MGEA 9590 CZK
APOSOR361743-100MG APOSOR361743-1G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257097
CAS číslo: 52090-78-5