Tisk…
7-Bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361740-100MG OR361740-1G OR361740-250MG
APOSOR361740-100MGEA 9100 CZK
APOSOR361740-100MG APOSOR361740-1G APOSOR361740-250MG
7-Bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole ≥98%
7-Bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21337853
CAS číslo: 108061-47-8