3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361737-100MG
OR361737-250MG
APOSOR361737-100MGEA
26420
CZK
APOSOR361737-100MG
APOSOR361737-250MG
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Vzorec:
C₉H₉BrO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09705973 CAS číslo: 749878-59-9 |